5-Bromobenzo[d]oxazol-2-amine
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
OR322634-25G
OR322634-5G
APOSOR322634-25GEA
0
EUR
APOSOR322634-25G
APOSOR322634-5G
5-Bromobenzo[d]oxazol-2-amine
5-Bromobenzo[d]oxazol-2-amine
Formel:
C₇H₅BrN₂O Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD01664213 CAS-Nummer: 64037-07-6 |