3-Acetamidophenyl acetate
Lieferant: Apollo Scientific
OR322649-250MG
APOSOR322649-250MGEA
37.7
EUR
APOSOR322649-250MG
3-Acetamidophenyl acetate
3-Acetamidophenyl acetate
Formel:
C₁₀H₁₁NO₃ Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00465580 CAS-Nummer: 6317-89-1 |