Ethyl-(S)-(+)-2-pyrrolidinone-5-carboxylate 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme:
Ethyl (S)-5-oxopyrrolidine-2-carboxylate, H-Pyr-OEt, Ethyl (S)-(+)-2-pyrrolidone-5-carboxylate
OR322668-500G
APOSOR322668-500GEA
112
EUR
APOSOR322668-500G
Ethyl-(S)-(+)-2-pyrrolidinone-5-carboxylate 98%
Ethyl-(S)-(+)-2-pyrrolidinone-5-carboxylate
Formel:
C₇H₁₁NO₃ Molecular Weight: 157.169 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00064497 CAS-Nummer: 7149-65-7 |