2-Methylquinolin-3-ol 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR32268-1G
APOSOR32268-1GEA
1570
EUR
APOSOR32268-1G
2-Methylquinolin-3-ol 95%
2-Methylquinolin-3-ol
Formel:
C₁₀H₉NO Molecular Weight: 159,185 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD02239638 CAS-Nummer: 613-19-4 |