5-(tert-Butoxycarbonyl)-4,5,6,7-tetrahydro-1H-pyrazolo[4,3-c]pyridine-3-carboxylic acid
Lieferant: Apollo Scientific
OR322688-100MG
APOSOR322688-100MGEA
40.6
EUR
APOSOR322688-100MG
5-(tert-Butoxycarbonyl)-4,5,6,7-tetrahydro-1H-pyrazolo[4,3-c]pyridine-3-carboxylic acid
5-(tert-Butoxycarbonyl)-4,5,6,7-tetrahydro-1H-pyrazolo[4,3-c]pyridine-3-carboxylic acid
Formel:
C₁₂H₁₇N₃O₄ Molecular Weight: 267,281 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD10697132 CAS-Nummer: 518990-56-2 |