Pyrido[3,4-d]pyrimidine-2,4(1H,3H)-dione 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR322698-1G
APOSOR322698-1GEA
162
EUR
APOSOR322698-1G
Pyrido[3,4-d]pyrimidine-2,4(1H,3H)-dione 95%
Pyrido[3,4-d]pyrimidine-2,4(1H,3H)-dione
Formel:
C7H5N3O2 Molecular Weight: 163.1335 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD07438024 CAS-Nummer: 21038-67-5 |