2-{4-[(6-Chloropyridin-3-yl)methoxy]phenyl}acetic acid, tech
Lieferant: Apollo Scientific
OR32274-1G
APOSOR32274-1GEA
1570
EUR
APOSOR32274-1G
2-{4-[(6-Chloropyridin-3-yl)methoxy]phenyl}acetic acid, tech
2-{4-[(6-Chloropyridin-3-yl)methoxy]phenyl}acetic acid
Formel:
C₁₄H₁₂ClNO₃ Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD05975040 CAS-Nummer: 860784-49-2 |