Fmoc-11-aminoundecanoic acid
Lieferant: Apollo Scientific
OR322759-5G
APOSOR322759-5GEA
126
EUR
APOSOR322759-5G
Fmoc-11-aminoundecanoic acid
Fmoc-11-aminoundecanoic acid
Formel:
C₂₆H₃₃NO₄ Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00235891 CAS-Nummer: 88574-07-6 |