4-Amino-5-(2-methoxyphenyl)-4H-1,2,4-triazole-3-thiol
Lieferant: Apollo Scientific
OR322764-1G
APOSOR322764-1GEA
183
EUR
APOSOR322764-1G
4-Amino-5-(2-methoxyphenyl)-4H-1,2,4-triazole-3-thiol
4-Amino-5-(2-methoxyphenyl)-4H-1,2,4-triazole-3-thiol
Formel:
C₉H₁₀N₄OS Molecular Weight: 222,27 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD01912738 CAS-Nummer: 61019-26-9 |