tert-Butyl 6-chloro-2-iodo-1H-pyrrolo[3,2-c]pyridine-1-carboxylate
Lieferant: Apollo Scientific
OR322773-100MG
APOSOR322773-100MGEA
50.9
EUR
APOSOR322773-100MG
tert-Butyl 6-chloro-2-iodo-1H-pyrrolo[3,2-c]pyridine-1-carboxylate
tert-Butyl 6-chloro-2-iodo-1H-pyrrolo[3,2-c]pyridine-1-carboxylate
Formel:
C₁₂H₁₂ClIN₂O₂ Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD23378567 CAS-Nummer: 1421933-27-8 |