5-Iod-2-pyridincarbonitril
Lieferant: Apollo Scientific
|
Gefahr
|
Synonyme:
2-Cyano-5-iodopyridine
OR322789-1G
APOSOR322789-1GEA
317
EUR
APOSOR322789-1G
5-Iod-2-pyridincarbonitril
5-Iod-2-pyridincarbonitril
Formel:
C₆H₃IN₂ Molecular Weight: 230,0100 g/mol Schmelzpunkt: 148…149 °C Lagertemperatur: Kühlschrank |
MDL:
MFCD10699132 CAS-Nummer: 41960-47-8 |