3-Formyl-4-hydroxybenzoic acid
Lieferant: Apollo Scientific
OR322820-1G
APOSOR322820-1GEA
0
EUR
APOSOR322820-1G
3-Formyl-4-hydroxybenzoic acid
3-Formyl-4-hydroxybenzoic acid
Formel:
C₈H₆O₄ Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00016595 CAS-Nummer: 584-87-2 |