Oxazolo[5,4-b]pyridine-2-thiol
Lieferant: Apollo Scientific
OR322851-250MG
APOSOR322851-250MGEA
112
EUR
APOSOR322851-250MG
Oxazolo[5,4-b]pyridine-2-thiol
Oxazolo[5,4-b]pyridine-2-thiol
Formel:
C₆H₄N₂OS Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD12755948 CAS-Nummer: 169205-99-6 |