Methyl 1-oxo-2-[(pyridin-2-yl)methyl]-1,2-dihydroisoquinoline-4-carboxylate, tech
Lieferant: Apollo Scientific
OR32286-1G
APOSOR32286-1GEA
1570
EUR
APOSOR32286-1G
Methyl 1-oxo-2-[(pyridin-2-yl)methyl]-1,2-dihydroisoquinoline-4-carboxylate, tech
Methyl 1-oxo-2-[(pyridin-2-yl)methyl]-1,2-dihydroisoquinoline-4-carboxylate
Formel:
C₁₇H₁₄N₂O₃ Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00140339 CAS-Nummer: 303995-32-6 |