(2-Cyanophenyl)methanesulphonyl chloride
Lieferant: Apollo Scientific
OR322865-250MG
OR322865-1G
APOSOR322865-250MGEA
0
EUR
APOSOR322865-250MG
APOSOR322865-1G
(2-Cyanophenyl)methanesulphonyl chloride
(2-Cyanophenyl)methanesulphonyl chloride
Formel:
C₈H₆ClNO₂S Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD07355846 CAS-Nummer: 51045-34-2 UN: 2923 ADR: 8+6.1,III |