1-Methyl-1H-1,2,3-benzotriazole-5-carbaldehyde
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme:
1-Methyl-1H-benzo[d][1,2,3]triazole-5-carbaldehyde
OR322875-1G
APOSOR322875-1GEA
290
EUR
APOSOR322875-1G
1-Methyl-1H-1,2,3-benzotriazole-5-carbaldehyde
1-Methyl-1H-1,2,3-benzotriazole-5-carbaldehyde
Formel:
C₈H₇N₃O Molecular Weight: 161,161 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD03407337 CAS-Nummer: 499770-67-1 |