4,7-Dichloro-1H-imidazo[4,5-d]pyridazine 95%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
OR322895-250MG
APOSOR322895-250MGEA
531
EUR
APOSOR322895-250MG
4,7-Dichloro-1H-imidazo[4,5-d]pyridazine 95%
4,7-Dichloro-1H-imidazo[4,5-d]pyridazine
Formel:
C₅H₂Cl₂N₄ Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00723713 CAS-Nummer: 17998-43-5 |