5-Amino-6-nitroisoindoline-1,3-dione
Lieferant: Apollo Scientific
OR322901-1G
APOSOR322901-1GEA
690
EUR
APOSOR322901-1G
5-Amino-6-nitroisoindoline-1,3-dione
5-Amino-6-nitroisoindoline-1,3-dione
Formel:
C₈H₅N₃O₄ Molecular Weight: 207,143 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD13186915 CAS-Nummer: 59827-85-9 |