1-(4-Chlorophenyl)-2-(1H-1,2,4-triazol-1-yl)ethanone, technische Qualität
Lieferant: Apollo Scientific
OR32291-1G
APOSOR32291-1GEA 1570 EUR
APOSOR32291-1G
1-(4-Chlorophenyl)-2-(1H-1,2,4-triazol-1-yl)ethanone, technische Qualität
1-(4-Chlorophenyl)-2-(1H-1,2,4-triazol-1-yl)ethanone
Formel: C₁₀H₈ClN₃O
Molecular Weight: 221,65 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00661736
CAS-Nummer: 58905-19-4