(2Z)-1-(4-Chlorophenyl)-3-(dimethylamino)-2-(1H-1,2,4-triazol-1-yl)prop-2-en-1-one, tech
Lieferant: Apollo Scientific
OR32292-1G
APOSOR32292-1GEA
1570
EUR
APOSOR32292-1G
(2Z)-1-(4-Chlorophenyl)-3-(dimethylamino)-2-(1H-1,2,4-triazol-1-yl)prop-2-en-1-one, tech
(2Z)-1-(4-Chlorophenyl)-3-(dimethylamino)-2-(1H-1,2,4-triazol-1-yl)prop-2-en-1-one
Formel:
C₁₃H₁₃ClN₄O Molecular Weight: 276,722 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00215245 CAS-Nummer: 303996-62-5 |