4-(Azepan-1-yl)benzaldehyde
Lieferant: Apollo Scientific
OR322936-1G
OR322936-500MG
APOSOR322936-1GEA
731
EUR
APOSOR322936-1G
APOSOR322936-500MG
4-(Azepan-1-yl)benzaldehyde
4-(Azepan-1-yl)benzaldehyde
Formel:
C₁₃H₁₇NO Molecular Weight: 203.28 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD06357359 CAS-Nummer: 50333-45-4 |