(1E)-1-(Dimethylamino)-4-(1H-1,2,4-triazol-1-yl)pent-1-en-3-one, tech
Lieferant: Apollo Scientific
OR32294-1G
APOSOR32294-1GEA
1570
EUR
APOSOR32294-1G
(1E)-1-(Dimethylamino)-4-(1H-1,2,4-triazol-1-yl)pent-1-en-3-one, tech
(1E)-1-(Dimethylamino)-4-(1H-1,2,4-triazol-1-yl)pent-1-en-3-one
Formel:
C₉H₁₄N₄O Molecular Weight: 194,234 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00664069 CAS-Nummer: 303996-70-5 |