Methyl-2-amino-1H-benzo[d]imidazole-5-carboxylate
Lieferant: Apollo Scientific
OR322965-250MG
APOSOR322965-250MGEA 0 EUR
APOSOR322965-250MG
Methyl-2-amino-1H-benzo[d]imidazole-5-carboxylate
Methyl-2-amino-1H-benzo[d]imidazole-5-carboxylate
Formel: C₉H₉N₃O₂
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD08752985
CAS-Nummer: 106429-38-3