2-[6-(Dimethylamino)pyridazin-3-yl]-2-phenylacetonitrile, tech
Lieferant: Apollo Scientific
OR32298-1G
APOSOR32298-1GEA
1570
EUR
APOSOR32298-1G
2-[6-(Dimethylamino)pyridazin-3-yl]-2-phenylacetonitrile, tech
2-[6-(Dimethylamino)pyridazin-3-yl]-2-phenylacetonitrile
Formel:
C₁₄H₁₄N₄ Molecular Weight: 238,288 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00243407 CAS-Nummer: 303997-53-7 |