3-(2-Chlorophenoxy)butan-2-one, tech
Lieferant: Apollo Scientific
OR32304-1G
APOSOR32304-1GEA 1570 EUR
APOSOR32304-1G
3-(2-Chlorophenoxy)butan-2-one, tech
3-(2-Chlorophenoxy)butan-2-one
Formel: C₁₀H₁₁ClO₂
Molecular Weight: 198,646 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00243571
CAS-Nummer: 3757-62-8