3-(3,5-Dimethylphenoxy)butan-2-one, tech
Lieferant: Apollo Scientific
OR32307-1G
APOSOR32307-1GEA 1570 EUR
APOSOR32307-1G
3-(3,5-Dimethylphenoxy)butan-2-one, tech
3-(3,5-Dimethylphenoxy)butan-2-one
Formel: C₁₂H₁₆O₂
Molecular Weight: 192,254 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00243575
CAS-Nummer: 24264-52-6