4-{[(4E)-5-(Dimethylamino)-3-oxopent-4-en-2-yl]oxy}benzonitrile, tech
Lieferant: Apollo Scientific
OR32312-1G
APOSOR32312-1GEA
1570
EUR
APOSOR32312-1G
4-{[(4E)-5-(Dimethylamino)-3-oxopent-4-en-2-yl]oxy}benzonitrile, tech
4-{[(4E)-5-(Dimethylamino)-3-oxopent-4-en-2-yl]oxy}benzonitrile
Formel:
C₁₄H₁₆N₂O₂ Molecular Weight: 244,289 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00243583 CAS-Nummer: 306979-63-5 |