5-Amino-2-(4-aminophenyl)benzimidazole 98+%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme:
2-(4-Aminophenyl)-1H-benzimidazol-5-amine
OR323128-25G
APOSOR323128-25GEA
62.5
EUR
APOSOR323128-25G
5-Amino-2-(4-aminophenyl)benzimidazole 98+%
5-Amino-2-(4-aminophenyl)benzimidazole
Formel:
C₁₃H₁₂N₄ Molecular Weight: 224.27 g/mol Schmelzpunkt: 236 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00451475 CAS-Nummer: 7621-86-5 |