3-(2,6-Dimethylphenoxy)butan-2-one, tech
Lieferant: Apollo Scientific
OR32313-1G
APOSOR32313-1GEA 1570 EUR
APOSOR32313-1G
3-(2,6-Dimethylphenoxy)butan-2-one, tech
3-(2,6-Dimethylphenoxy)butan-2-one
Formel: C₁₂H₁₆O₂
Molecular Weight: 192,254 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00243586
CAS-Nummer: 25826-38-4