5-Acetyl-2-[benzyl(methyl)amino]-6-methylpyridine-3-carbonitrile, tech
Lieferant: Apollo Scientific
OR32314-1G
APOSOR32314-1GEA
1570
EUR
APOSOR32314-1G
5-Acetyl-2-[benzyl(methyl)amino]-6-methylpyridine-3-carbonitrile, tech
5-Acetyl-2-[benzyl(methyl)amino]-6-methylpyridine-3-carbonitrile
Formel:
C₁₇H₁₇N₃O Molecular Weight: 279,336 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00793613 CAS-Nummer: 306979-97-5 |