(3Z)-3-[(Dimethylamino)methylidene]-6-methyl-3,4-dihydro-2H-pyran-2,4-dione, tech
Lieferant: Apollo Scientific
OR32316-1G
APOSOR32316-1GEA
1570
EUR
APOSOR32316-1G
(3Z)-3-[(Dimethylamino)methylidene]-6-methyl-3,4-dihydro-2H-pyran-2,4-dione, tech
(3Z)-3-[(Dimethylamino)methylidene]-6-methyl-3,4-dihydro-2H-pyran-2,4-dione
Formel:
C₉H₁₁NO₃ Molecular Weight: 181,189 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00794119 CAS-Nummer: 181277-21-4 |