(3Z)-3-{[(2,4-Dimethylphenyl)amino]methylidene}-6-methyl-3,4-dihydro-2H-pyran-2,4-dione, tech
Lieferant: Apollo Scientific
OR32317-1G
APOSOR32317-1GEA
1570
EUR
APOSOR32317-1G
(3Z)-3-{[(2,4-Dimethylphenyl)amino]methylidene}-6-methyl-3,4-dihydro-2H-pyran-2,4-dione, tech
(3Z)-3-{[(2,4-Dimethylphenyl)amino]methylidene}-6-methyl-3,4-dihydro-2H-pyran-2,4-dione
Formel:
C₁₅H₁₅NO₃ Molecular Weight: 257,284 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00794131 CAS-Nummer: 477859-27-1 |