(2S,4R)-Methyl 4-hydroxy-1-methylpyrrolidine-2-carboxylate
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme:
(R)-1-Methyl-4-hydroxy-L-proline methyl ester
OR323173-250MG
APOSOR323173-250MGEA
59.6
EUR
APOSOR323173-250MG
(2S,4R)-Methyl 4-hydroxy-1-methylpyrrolidine-2-carboxylate
(2S,4R)-Methyl 4-hydroxy-1-methylpyrrolidine-2-carboxylate
Formel:
C₇H₁₃NO₃ Molecular Weight: 159,183 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD18071015 CAS-Nummer: 13135-69-8 |