4-((Dimethylamino)methyl)benzonitrile
Lieferant: Apollo Scientific
OR323176-1G
APOSOR323176-1GEA
30.6
EUR
APOSOR323176-1G
4-((Dimethylamino)methyl)benzonitrile
4-((Dimethylamino)methyl)benzonitrile
Formel:
C₁₀H₁₂N₂ Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00029578 CAS-Nummer: 35525-86-1 |