(3Z)-6-Methyl-3-({[4-(propan-2-yl)phenyl]amino}methylidene)-3,4-dihydro-2H-pyran-2,4-dione, tech
Lieferant: Apollo Scientific
OR32318-1G
APOSOR32318-1GEA
1570
EUR
APOSOR32318-1G
(3Z)-6-Methyl-3-({[4-(propan-2-yl)phenyl]amino}methylidene)-3,4-dihydro-2H-pyran-2,4-dione, tech
(3Z)-6-Methyl-3-({[4-(propan-2-yl)phenyl]amino}methylidene)-3,4-dihydro-2H-pyran-2,4-dione
Formel:
C₁₆H₁₇NO₃ Molecular Weight: 271,311 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00794132 CAS-Nummer: 477859-28-2 |