5-(Hydroxymethyl)pyridin-3-ol
Lieferant: Apollo Scientific
OR323193-250MG
APOSOR323193-250MGEA
226
EUR
APOSOR323193-250MG
5-(Hydroxymethyl)pyridin-3-ol
5-(Hydroxymethyl)pyridin-3-ol
Formel:
C₆H₇NO₂ Molecular Weight: 125,125 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD12546435 CAS-Nummer: 51035-70-2 |