Isopropyl piperazine-1-carboxylate
Lieferant: Apollo Scientific
OR323204-1G
APOSOR323204-1GEA
517
EUR
APOSOR323204-1G
Isopropyl piperazine-1-carboxylate
Isopropyl piperazine-1-carboxylate
Formel:
C₈H₁₆N₂O₂ Molecular Weight: 172,225 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD14585267 CAS-Nummer: 37038-26-9 |