4-Acetyl-4-pentylcyclohexan-1-one, tech
Lieferant: Apollo Scientific
OR32321-1G
APOSOR32321-1GEA
1570
EUR
APOSOR32321-1G
4-Acetyl-4-pentylcyclohexan-1-one, tech
4-Acetyl-4-pentylcyclohexan-1-one
Formel:
C₁₃H₂₂O₂ Molecular Weight: 210.313 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD02082370 CAS-Nummer: 76921-65-8 |