5-Bromo-4-pyrimidinecarboxylic acid 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR323224-1G
APOSOR323224-1GEA
85.7
EUR
APOSOR323224-1G
5-Bromo-4-pyrimidinecarboxylic acid 95%
5-Bromo-4-pyrimidinecarboxylic acid
Formel:
C₅H₃BrN₂O₂ Molecular Weight: 202,9900 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD09754104 CAS-Nummer: 64224-60-8 |