5,6-Dibromocyclohex-2-ene-1,4-dione, tech
Lieferant: Apollo Scientific
OR32323-1G
APOSOR32323-1GEA
1570
EUR
APOSOR32323-1G
5,6-Dibromocyclohex-2-ene-1,4-dione, tech
5,6-Dibromocyclohex-2-ene-1,4-dione
Formel:
C₆H₄Br₂O₂ Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD01568777 CAS-Nummer: 5273-61-0 |