1-(4-Nitrophenylmethyl)piperidine
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme:
1-(4-Nitrobenzyl)piperidine
OR323231-1G
APOSOR323231-1GEA
60.9
EUR
APOSOR323231-1G
1-(4-Nitrophenylmethyl)piperidine
1-(4-Nitrophenylmethyl)piperidine
Formel:
C₁₂H₁₆N₂O₂ Molecular Weight: 220,268 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD01453278 CAS-Nummer: 59507-44-7 |