3-(3,5-Dibromo-1H-1,2,4-triazol-1-yl)butan-2-one, tech
Lieferant: Apollo Scientific
OR32324-1G
APOSOR32324-1GEA
1570
EUR
APOSOR32324-1G
3-(3,5-Dibromo-1H-1,2,4-triazol-1-yl)butan-2-one, tech
3-(3,5-Dibromo-1H-1,2,4-triazol-1-yl)butan-2-one
Formel:
C₆H₇Br₂N₃O Molecular Weight: 296,947 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD01568885 CAS-Nummer: 320424-38-2 |