trans-DL-1,2-Cyclopentanedicarboxylic acid 97%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
OR323252-1G
APOSOR323252-1GEA
63.8
EUR
APOSOR323252-1G
trans-DL-1,2-Cyclopentanedicarboxylic acid 97%
trans-DL-1,2-Cyclopentanedicarboxylic acid
Formel:
C₇H₁₀O₄ Molecular Weight: 158,153 g/mol Schmelzpunkt: 163…165 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
CAS-Nummer:
1461-97-8 |