1-Amino-3-phenylpropan-2-ol 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR323295-250MG
APOSOR323295-250MGEA 95.7 EUR
APOSOR323295-250MG
1-Amino-3-phenylpropan-2-ol 95%
1-Amino-3-phenylpropan-2-ol
Formel: C₉H₁₃NO
Molecular Weight: 151,206 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD03840182
CAS-Nummer: 50411-26-2