N-Boc-glycin (Boc-Gly-OH) 97%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Gefahr
|
Synonyme:
Boc-Gly-OH
OR323299-100G
OR323299-1KG
OR323299-500G
APOSOR323299-100GEA
21.9
EUR
APOSOR323299-100G
APOSOR323299-1KG
APOSOR323299-500G
N-Boc-glycin (Boc-Gly-OH) 97%
N-Boc-glycin (Boc-Gly-OH)
Formel:
C₇H₁₃NO₄ Schmelzpunkt: 87…90 °C Lagertemperatur: Kühlschrank |
MDL:
MFCD00002690 CAS-Nummer: 4530-20-5 |