1-(7-Methoxy-1-benzofuran-2-yl)ethan-1-ol, tech
Lieferant: Apollo Scientific
OR32330-1G
APOSOR32330-1GEA
1570
EUR
APOSOR32330-1G
1-(7-Methoxy-1-benzofuran-2-yl)ethan-1-ol, tech
1-(7-Methoxy-1-benzofuran-2-yl)ethan-1-ol
Formel:
C₁₁H₁₂O₃ Molecular Weight: 192,211 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD02082714 CAS-Nummer: 260786-00-3 |