(3E)-3-[(Dimethylamino)methylidene]-3,4-dihydro-2H-1-benzopyran-4-one, tech
Lieferant: Apollo Scientific
OR32331-1G
APOSOR32331-1GEA
1570
EUR
APOSOR32331-1G
(3E)-3-[(Dimethylamino)methylidene]-3,4-dihydro-2H-1-benzopyran-4-one, tech
(3E)-3-[(Dimethylamino)methylidene]-3,4-dihydro-2H-1-benzopyran-4-one
Formel:
C₁₂H₁₃NO₂ Molecular Weight: 203,237 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD02082835 CAS-Nummer: 1340477-34-0 |