(2E)-3-(Dimethylamino)-1-[4-(1H-pyrrol-1-yl)phenyl]prop-2-en-1-one, tech
Lieferant: Apollo Scientific
OR32341-1G
APOSOR32341-1GEA 1570 EUR
APOSOR32341-1G
(2E)-3-(Dimethylamino)-1-[4-(1H-pyrrol-1-yl)phenyl]prop-2-en-1-one, tech
(2E)-3-(Dimethylamino)-1-[4-(1H-pyrrol-1-yl)phenyl]prop-2-en-1-one
Formel: C₁₅H₁₆N₂O
Molecular Weight: 240,3 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD02661662
CAS-Nummer: 551930-66-6