4-[4-(1H-Pyrrol-1-yl)phenyl]pyrimidin-2-amine, tech
Lieferant: Apollo Scientific
OR32343-1G
APOSOR32343-1GEA
1570
EUR
APOSOR32343-1G
4-[4-(1H-Pyrrol-1-yl)phenyl]pyrimidin-2-amine, tech
4-[4-(1H-Pyrrol-1-yl)phenyl]pyrimidin-2-amine
Formel:
C₁₄H₁₂N₄ Molecular Weight: 236,272 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD03102687 CAS-Nummer: 691870-09-4 |