N-(2-Amino-5-chloro-4-methylphenyl)acetamide, tech
Lieferant: Apollo Scientific
OR32344-1G
APOSOR32344-1GEA
1570
EUR
APOSOR32344-1G
N-(2-Amino-5-chloro-4-methylphenyl)acetamide, tech
N-(2-Amino-5-chloro-4-methylphenyl)acetamide
Formel:
C₉H₁₁ClN₂O Molecular Weight: 198,649 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD03011787 CAS-Nummer: 383147-42-0 |